Drukuj
Piasek kwarcowy, purified, washed and ignited, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3382-01EA 128 PLN
3382-01 3382-05
Piasek kwarcowy, purified, washed and ignited, J.T.Baker®
Piasek kwarcowy
Washed and ignited. For boats.
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1427 °C
Gęstość: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02100519
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.16 %
Substances Soluble in HCl ≤0.16 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs