Wodorotlenek potasu ≥85%, pellets, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potash caustic, Caustic potash
6984-28EA
0
PLN
6984-28
6984-20
Wodorotlenek potasu ≥85%, pellets, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Wodorotlenek potasu
Pellets.
Formuła:
KOH MW: 56.11 g/mol Temp. Wrzenia: 1320 Temp. topnienia: 360 Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Klasyfikacja Merck : 12,07806 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (KOH) | ≥85 % |
Identification | Passes Test |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Ag) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Nickel (Ni) | ≤0.001 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Nitrogen Compounds (as N) | ≤0.001 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Potassium Carbonate (K₂CO₃) | ≤2.0 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
Appearance (white hygroscopic pellets) |