Drukuj
Chlorek litu 99, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Uwaga
5852-04EA 0 PLN
5852-04 5852-06
Chlorek litu 99, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Chlorek litu
Granular.
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382
Temp. topnienia: 614
Gęstość: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
ACS - Assay (LiCl) ≥99 %
Solubility Passes Test
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.008
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.20 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.003 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
Appearance (colorless, hygroscopic, crystalline granules with some black specks)