Toluen ≥99.5% (by GC), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
9460-03EA
1390
PLN
9460-03
9460-R
Toluen ≥99.5% (by GC), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Toluen
Lot analysis on label.
Formuła:
C₆H₅CH₃ Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008512 Numer CAS: 108-88-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9 Jednostka: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Klasyfikacja Merck : 13,09607 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
Assay (C₆H₅CH₃) (by GC) | ≥99.5 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤0.001 % |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Sulfur Compounds (as S) | ≤0.003 % |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.03 % |
Date Received: __ __ /__ __ /__ __ | — |
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __ | — |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs | — |