Drukuj
Metanol absolute, bezwodny ≥99.8% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
3016-25EA 0 PLN
MACR3016-68 MACR3016-02 MACR3016-06 MACR3016-16 3016-22 3016-25 MACR3016-R MACR3016-30
Metanol absolute, bezwodny ≥99.8% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC) ≥99.8 %
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Color (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001 %
Identification Passes Test
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Solubility in H₂O Passes Test
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
Titrable Base (meq/g) ≤0.0002
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Date Received: / /
Date Opened: / /