Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥99.0% (by acidimetry), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
0414-04EA 745 PLN
0414-01 0414-05 0414-04
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥99.0% (by acidimetry), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
  • Lot analysis on label
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Klasyfikacja Merck : 12,09756
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
IMPORTANT: Store or transport at or below 30°C (86°F).
Assay (Cl₃CCOOH) (by acidimetry) ≥99.0 %
Clarity of Solution Passes Test
Insoluble Matter ≤0.01 %
Residue after Ignition ≤0.03 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs