VWR®, odczynniki kulometryczne do oznaczania wody metodą Karla Fischera
Dostawca: VWR Chemicals
85470.290EA
1220
PLN
85470.290
85471.130
85472.260
85473.260
85474.260
85475.260
85476.260
85477.260
85478.260
85479.130
VWR®, odczynniki kulometryczne do oznaczania wody metodą Karla Fischera
Odczynniki do oznaczeń metodą Karla Fischera
Both anolyte and catholyte solutions are with improved formulation to increase the speed and accuracy of titration when determining water content at the microgram level.
- Reach endpoint quickly and consistently
- Long shelf life
- Stable endpoint