Drukuj
Buty bezpieczne, sznurowane, Entry, Junior
Dostawca: U-Power
UI10013/49 UI10013/50 UI10013/51 UI10013/52
UPOWUI10013/49EA 763 PLN
UPOWUI10013/49 UPOWUI10013/50 UPOWUI10013/51 UPOWUI10013/52
Buty bezpieczne, sznurowane, Entry, Junior
Obuwie i buty
Safety shoes made from water repellent leather and a slip-resistant, hard-wearing PU sole.
  • Breathable 3D lining
  • Removable, anatomically shaped insole
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture-resistant steel midsole
Colour: Black
Certyfikaty: EN 20345:2011; S3, SRC