Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6649
Dostawca: UVEX
6051608 6051610 6051611 6051609 6051607
112-4500EA 464 PLN
112-4500 112-4502 112-4503 112-4501 112-4499
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6649
Rękawice
Te nakrapiane szarym HPPE / PA / elastan
rękawice z powłoką PU są idealne zarówno w czystym, jak i brudnym otoczeniu. Włókno HPPE zapewnia dobrą ochronę przed przecięciem (poziom 3).
  • Dobra odporność na przecięcia
  • Wysoka odporność na ścieranie, duża elastyczność
  • Najwyższy poziom wytrzymałości - idealny do trudnych warunków
  • Znakomita zręczność
Idealne do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym i metalowym, a także do pakowania. Nadaje się do suchych i lekko wilgotnych obszarów.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4342B)