Drukuj
Obciążniki do butelek
Dostawca: KLEINFELD
1216862 00LC-60
214-1911EA 1510 PLN
214-1911 214-1912
Obciążniki do butelek
Odważniki Pierścienie obciążające
Lead with PVC coating. These cuffs are flexible. They can be opened, closed or adapted to the size of the bottle.