Drukuj
Bezpieczne przechowywanie pod szafkami stołowymi, typ UB-T-90, UB-line
Dostawca: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 13100 PLN
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Bezpieczne przechowywanie pod szafkami stołowymi, typ UB-T-90, UB-line
Meble Szafy bezpieczeństwa
Szafki podblatowe z drzwiami skrzydłowymi. Odporność ogniowa: 90 minut.
  • Bezpieczny dostęp do wszystkich pojemników, wnętrze szuflad jest całkowicie widoczne
  • Szuflady zamykane na zamek bębenkowy i wskaźnik stanu zamknięcia (czerwony/zielony)
  • Elastyczny i mobilny – opcjonalnie dostępne kółka z cokołem
  • Zintegrowane kanały powietrzne gotowe do podłączenia (NW 50) do technicznego układu wydechowego
  • Wygodne drzwiczki, które można otworzyć przy minimalnym wysiłku
Certyfikaty: Zgodność z EN 14727 (meble laboratoryjne), dopuszczenie GS, zgodność CE. TestowanyWięcej informacji o produkcie