Drukuj
Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, sterylne, Gammex® Non-Latex PI Micro
Dostawca: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
340057055 340057060 340057065 340057070 340057075 340057080 340057085 340057090
ANSM340057055EA 961 PLN
ANSM340057055 ANSM340057060 ANSM340057065 ANSM340057070 ANSM340057075 ANSM340057080 ANSM340057085 ANSM340057090
Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, sterylne, Gammex® Non-Latex PI Micro
Rękawice
Te cienkie rękawiczki wykonane z syntetycznego poliizoprenu zapewniają optymalny poziom czułości, komfortu i ochrony przed alergiami na lateks kauczukowy.
  • Bezpudrowe, mikroteksturowane wykończenie
  • Bezdigroskopowy wariant poliizoprenu dla pracowników służby zdrowia cierpiących na alergie na lateks i alergie chemiczne
  • Biały kolor sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do podwójnego noszenia rękawic, razem z zieloną wkładką rękawicową GAMMEX® Non-Latex PI
  • Zroszony mankiet z paskiem samoprzylepnym
  • Powierzchnia zewnętrzna: Mikro-teksturowana i chlorowana i silikonowana; powierzchnia wewnętrzna: Powlekana PU i silikonowana
Idealne do delikatnych zabiegów w operacjach oftalmicznych, plastikowych, neurologicznych, sercowo-naczyniowych i rekonstrukcyjnych.
Certyfikaty: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1, Kat. III; AQL 0,65