Drukuj
Rękawice izolacyjne, AlphaTec® CSM
Dostawca: Ansell
85-302/11 85-301/11 85-302/9.5 85-300/11 85-301/9.5 85-300/9.5 85-305/11 85-304/9.5 85-304/11 85-303/9.5 85-303/11 85-305/9.5
112-4972EA 3690 PLN
112-4972 112-4970 112-4973 112-4968 112-4971 112-4969 112-4978 112-4977 112-4976 112-4975 112-4974 112-4979
Rękawice izolacyjne, AlphaTec® CSM
Rękawice
Te oburęczne rękawice izolacyjne są wykonane z chlorosulfonowanego polietylenu (CSM) bez wewnętrznej podszewki. Zaprojektowano je z myślą o wysokiej odporności na stężone kwasy i zasady.
  • Miękki, elastyczny materiał zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania
  • Odporny na starzenie pod wpływem tlenu, promieni UV i ozonu
  • Wytrzymuje temperatury do 120 ° C
  • Białe zabarwienie dla łatwego wykrywania zanieczyszczeń
  • Wersja ciężka o zwiększonej grubości (0,6 mm) dla większej trwałości
Idealne do zastosowań farmaceutycznych.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN 374-5 VIRUS, EN 388 (3101A); Kat. III.