Drukuj
Opuszczane kombinezony do pomieszczeń czystych, BioClean-D™
Dostawca: Nitritex
S-BDSH-L S-BDSH-XL S-BDSH-XXL S-BDSH-XXXL S-BDSH-XXXXL S-BDSH-XS S-BDSH-S S-BDSH-M
112-4980EA 1970 PLN
112-4980 112-4983 112-4985 112-4986 112-4987 112-4984 112-4982 112-4981
Opuszczane kombinezony do pomieszczeń czystych, BioClean-D™
Odzież jednorazowa
Kombinezon drop-down z kapturem jest sterylną odzieżą jednorazowego użytku produkowaną z niepylącego wytrzymałego materiału CleanTough™. To unikalna konstrukcja oferuje pierwszą na świecie prawdziwą technikę ubioru aseptycznego. Z wewnętrznymi wypustkami do wskazywania bezpiecznych punktów dotykowych, aby zapobiec dotykania powierzchni zewnętrznej i poprawić zakładanie, aby wyeliminować ryzyko dotykania podłogi przez odzież.
  • Ściągacze na plecach, kostkach, mankietach i w kapturze
  • Pętle na stopach, aby ułatwić sprawne zamknięcie zamka
  • Szybkie wciskane zakładki do aseptycznego zakładanie
  • Niepylący, antystatyczny i trwały materiał CleanTough™
  • Sterylizowane promieniami gamma
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5 oraz EU GMP klasy A.
Kolor: Biały
Certyfikaty: EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008.
Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Sposób pakowania: 20 pojedynczo pakowanych kombinezonów w kartonie (XXXL i XXXXL - 15 sztuk w kartonie).