Drukuj
Methanol : Water (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80508.9030EA 3400 PLN
4.80508.9030
Methanol : Water (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Methanol : Water
Formuła: CH₄O/H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash point 35 °C
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 10-23/24/25-39/23/24/25
S Phrase S 36/37-45