Drukuj
VWR®, Ergonomiczne krzesła i taborety laboratoryjne
Dostawca: VWR Collection
132-1099EA 1580 PLN
132-1099 132-1100 132-1104 132-1105 132-1301 132-1300
VWR®, Ergonomiczne krzesła i taborety laboratoryjne
Krzesła
Nikt nie ma idealnie symetrycznej morfologii. To dlatego większość ludzi ma problemy z plecami, czasami z uczuciem ciężkich nóg. Odpowiedź na ten problem tkwi w głównych cechach tego siedzenia. Dobra pozycja do pracy to przede wszystkim postawa dynamiczna, która usprawnia krążenie krwi. Cechy siedziska pomagają w naturalny sposób przywrócić równowagę ciała i poprawić ukrwienie nóg. Ergonomiczne krzesła i taborety laboratoryjne VWR® automatycznie dostosowują się do ciała i ruchów użytkownika.
  • Automatycznie dopasowuje się do użytkownika
  • Ułatwia wyprostowaną postawę
  • Minimalizuje stres kręgosłupa
  • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego
  • Czarna stal, 5-ramienna, wzmocniona podstawa odporna na zarysowania
  • Odporny na iskry, chemikalia i słabe kwasy
Innowacyjna konstrukcja siedziska składa się z krótkiego siedziska pochylonego do przodu, podzielonego na 2 części, opartego na niebieskich cichych blokach.
Siedzisko z pianki PU ma grubość 40 mm i dużą zdolność odkształcania, co zapewnia lepsze rozłożenie nacisku podczas ruchu.