Drukuj
VWR®, ładowarka słoneczna
Dostawca: VWR
VWR®
630-1637EA 339 PLN
630-1637
VWR®, ładowarka słoneczna
Baterie
Solar charger with polymer lithium-ion battery.
  • Capacity: 2500 mAh
  • Input (micro USB) 5 Vdc; output (USB): 5,5 Vdc/1 A
  • Charging time is about five hours
  • Power: 0,7 W max.
  • Output current: 80 mA at 1000 W/m² light