Drukuj
Laboratoryjny system filtracji powietrza, HALO®
Dostawca: ERLAB CAPTAIRE
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 11660 PLN
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Laboratoryjny system filtracji powietrza, HALO®
Dygestoria i komory Dygestoria bezwyciągowe
Ceiling mounted, laboratory grade filtration unit.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://pl.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Usuwa zanieczyszczenia/nieprzyjemne zapachy w laboratorium
  • Filtracja 24/7
  • Niski koszt eksploatacji - nie wymaga prac kanałowych
  • Łatwy montaż na suficie - nie ma podłączenia do instalacji HVAC
  • Łatwy w obsłudze: użytkownik może łatwo zmienić status, ustawienie lub sprawdzić rutynową konserwację za pomocą np. smartfona
Halo w sposób ciągły zasysa brudne powietrze w laboratorium przez filtr, pochłaniając cząsteczki powodujące szkodliwe zapachy i zwracając czyste powietrze z powrotem do pomieszczenia przez niskie, destrukcyjne boczne otwory wentylacyjne. System filtracji molekularnej o jakości laboratoryjnej zawiera Neutrodine, unikalną i silną mieszankę węgla aktywnego połączoną z filtrem wstępnym, który wychwytuje wiele różnych zanieczyszczeń w powietrzu, które pozostawione bez obróbki mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia.
Uwaga: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 