Drukuj
VWR®, worki autoklawowalne
Dostawca: VWR
VWR®
129-1575EA 3930 PLN
129-1575 VWRU14232-184
VWR®, worki autoklawowalne
Worki Worki na odpady
Mocne, odporne na temperaturę torebki, idealne do sterylizacji klatek dla zwierząt.
  • PE, przezroczysty
  • Autoklawowalne do 121°C
  • Wysoka odporność na przebicie i udarność