Drukuj
Pojemniki zabezpieczające na substancje żrące/kwasy, samozamykające się
Dostawca: JUSTRITE MANUFACTURING
12161 12260 12762 12765
JUSU12161EA 383 PLN
JUSU12161 JUSU12260 JUSU12762 119-0273
Pojemniki zabezpieczające na substancje żrące/kwasy, samozamykające się
Pojemniki bezpieczeństwa
Self-close corrosive containers with stainless steel hardware are specifically designed to resist acids and caustics. Oval containers make the most of storage capacity and are marked in liters, quarts and gallons to permit accurate filling and dispensing.
HDPE, translucent.
  • Spring-close cap provides a tight seal
  • Flame arrester-free spout allows quick pouring of non-flammable corrosives