Drukuj
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en ≥98%
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03282.0025 8.03282.2500 8.03282.0100 8.03282.9050
8.03282.0025EA 180 PLN
8.03282.0025 8.03282.2500 MERC8.03282.0100 8.03282.9050
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en ≥98%
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en
Formuła: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Numer MDL: MFCD00006930
Numer CAS: 6674-22-2
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility Soluble at 20 °C
Molar Mass 152.24 g/mol
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (25 °C)
Flash Point 116 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.5 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C
Ignition temperature 260 °C
pH value 12,8
Vapor pressure 0,02 hPa
Storage temperature +15...+25 °C