Drukuj
Kwas siarkowy(VI) concentrate for dilution to 1 N in aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
4700.EA 178 PLN
4700.
Kwas siarkowy(VI) concentrate for dilution to 1 N in aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas siarkowy(VI)
(1 equiv.=49.04 g H2SO4)
Formuła: H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)