Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 1 N aqueous solution, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
5642-02EA 0 PLN
5642-02 5642-09
Kwas siarkowy(VI) 1 N aqueous solution, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Kwas siarkowy(VI)
The quality of BAKER ANALYZED™ ACS Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These acids are tested for common trace metals.
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Normality 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…