Drukuj
Kwas chlorowy(VII) 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas nadchlorowy
Management of Change (MOC) category = N
9652-00EA 907 PLN
9652-00 9652-33 9652-04 9652-01
Kwas chlorowy(VII) 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kwas chlorowy(VII)
Lot analysis on label.
Formuła: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112,2 °C
Gęstość: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 1873
ADR: 5.1,I
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HClO₄) 69.0 - 72.0 %
ACS - Color (APHA) ≤ 10
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.003 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.001 %
ACS - Silicate and Phosphate (as SiO₂) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (by ICP-OES) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 1 ppm