Drukuj
Wodorotlenek potasu 45,0 - 46,5% in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
3143-REA 22820 PLN
3143-R 3143-01
Wodorotlenek potasu 45,0 - 46,5% in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Wodorotlenek potasu
Lot analysis on label.
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 45.0 - 46.5 %
Assay (KOH) 45.0 - 46.5 %
Potassium Carbonate (K₂CO₃) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤0.050 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm