Drukuj
Ostrza do noży zabezpieczających, nr 199
Dostawca: Martor
223-0114EA 97.5 PLN
223-0114
Ostrza do noży zabezpieczających, nr 199
Żyletki
Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
  • Deep-edged, 2-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • 2-times usable blade
Mountable in:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25 MDP
SECUNORM PROFI25