Drukuj
Ostrza do noży bezpieczeństwa, nr 60099
Dostawca: Martor
223-0112EA 64.1 PLN
223-0112
Ostrza do noży bezpieczeństwa, nr 60099
Żyletki
Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
  • Deep-edged, 2-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • 2-times usable blade
Mountable in:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25