Drukuj
Fiolki do badania wody na obecność bakterii coli, z szerokim otworem, Corning
Dostawca: Corning
1700-100 1705-100
CORN1700-100EA 420 PLN
CORN1700-100 CORN1705-100
Fiolki do badania wody na obecność bakterii coli, z szerokim otworem, Corning
Vialki
These graduated, sterile, cylindrical vials made from PP are used in testing for the presence of coliform bacteria, microbiological contaminants in drinking water.
  • One-piece container with attached lid to reduce chance of contamination
  • Locking arrow ensures sterility
  • Leak tight when sealed properly
  • Tie-down to protect from accidental opening
  • With or without sodium thiosulfate tablet
Meets EPA requirements.
Dodatkowe informacje: Sample label and instructions for use are supplied.
Uwaga: Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.