Drukuj
Medifuge™ Mała wirówka stołowa
Dostawca: Thermo Scientific
75008800 75008801
521-2225EA 8690 PLN
521-2225 HERA75008801
Medifuge™ Mała wirówka stołowa
Wirówki Wirówki nastołowe
Ta kompaktowa wirówka jest dostarczana z unikalnym rotorem DualSpin ™ z hybrydową konstrukcją 2 w 1. Ta funkcja umożliwia użytkownikom łatwą zmianę między stałymi i wahadłowymi łyżkami przy użyciu tego samego wirnika.
  • Lekki kompozytowy wirnik jest łatwy w obsłudze i oszczędza energię podczas przyspieszania / zwalniania
  • Rotor może pomieścić od 1,4 do 15 ml probówek z dwiema opcjami dystansowymi
  • Duży, jasno oświetlony wyświetlacz jest łatwy do odczytania, a szybkie zamknięcie pokrywy jednym kliknięciem upraszcza obsługę
  • Cztery konfigurowalne programy do szybkiego uruchamiania rutynowych protokołów
  • Trzy wybieralne profile opóźnienia, w tym opcja hamowania, zaprojektowano w celu optymalizacji separacji
  • Blokada awaryjnego otwierania pokrywy dostępna w przypadku awarii zasilania
Idealny zarówno do rutynowych zastosowań klinicznych, jak i do zastosowań życiowych, takich jak oddzielenie osocza z płytek krwi (PPP), analiza moczu, analiza chemii klinicznej, analiza hematologiczna, przygotowanie surowicy za pomocą probówek żelowych, rozdzielanie gradientów gęstości Ficoll i oddzielanie komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Certyfikaty: UL, RoHS, CSA, IVD, FDA class 1 certified. Complies to IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485 standards.
Informacje do zamówienia: Wirówka jest dostarczana z korpusem wirnika DualSpin ™, stałymi łyżkami kątowymi (zestaw 8), łyżkami wahadłowymi (zestaw 8), zielonymi / krótkimi przekładkami dystansowymi (zestaw 8) i żółtymi / długimi przekładkami (zestaw 8).