Drukuj
Wielopozycyjne mieszadła magnetyczne, seria WiseStir® MS-MP
Dostawca: witeg Labortechnik
DH.WMS03036 DH.WMS03038
WITGDH.WMS03036EA 2010 PLN
WITGDH.WMS03036 WITGDH.WMS03038
Wielopozycyjne mieszadła magnetyczne, seria WiseStir® MS-MP
Mieszadła Mieszadła magnetyczne, wielopozycyjne
Stainless steel. This is a digital multi-position magnetic stirrer without heating, controlled by microprocessor. Modules consist of 4 or 8 stirring positions on a stainless steel platform, with a single electrical connection. Ideally suited for use in incubators and climatic chambers.
  • Digital LCD display for RPM and status
  • Locking mode supported for experimental safety
  • Smooth start and change of the stirring speed