Drukuj
Butelki, całkowity węgiel organiczny (TOC)
Dostawca: EP SCIENTIFIC
S114-125A/TOC 1000A/TOC S114-250A/TOC S114-250C/TOC
EPSCS114-125A/TOCEA 1530 PLN
EPSCS114-125A/TOC EPSC1000A/TOC EPSCS114-250A/TOC EPSCS114-250C/TOC
Butelki, całkowity węgiel organiczny (TOC)
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki Bouston zaprojektowane do testowania i próbkowania analiz Całkowitego Węgla Organicznego - Total Organic Carbon (TOC).
  • Metoda USP 643 testowanie
  • i pobieranie próbek wody o wysokiej czystości.
  • Niskie tło jest idealne do przygotowywania i przechowywania wzorców.
  • Walidacja mycia jest uproszczona a koszty zmniejszone przy stosowaniu metody TOC