Drukuj
Końcówki z filtrami, ART® Ergonomic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2330 2350 2330-05 2340-05
736-0208EA 1570 PLN
736-0208 736-0210 613-3865 613-3866
Końcówki z filtrami, ART® Ergonomic
Końcówki do pipet
Wyjątkowa dwuczęściowa ścianka końcówki ergonomicznej ART® tworzy mocne, skuteczne uszczelnienie, wymagając znacznie mniejszego wkładania końcówki i siły wyrzucania końcówki. Dostępne dla pipet Gilson Pipetman i FinnPipette Focus + Digital.
  • Zmniejsza napięcia i urazy
  • Bezpieczne i spójne plomby
  • Mniejsza siła wyrzutu
  • Dostępny w polimerze o niskiej retencji