Drukuj
Klipsy do sferycznych połączeń szkła szlifowanego
Dostawca: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
VL01991/ES VL01992/ES VL01992A/ES VL01993/ES VL01994/ES VL01995/ES VL01997/ES
JUCHVL01991/ESEA 0 PLN
JUCHVL01991/ES JUCHVL01992/ES JUCHVL01992A/ES JUCHVL01993/ES JUCHVL01994/ES JUCHVL01995/ES JUCHVL01997/ES
Klipsy do sferycznych połączeń szkła szlifowanego
Zaciski Zaciski do szlifów
Very strong clips for spherical ground glass joints, made of stainless steel. With screws.