Drukuj
Zestawy wzorców masy, klasa E2, Proof Line
Dostawca: Sartorius Balances
YCS31-512-AC00 YCS011-252AC00 YCS011-252AC02 YCS31-652-AC02 YCS31-652-AC00 YCS31-612-AC02 YCS31-612-AC00 YCS31-522-AC02 YCS31-522-AC00
SARBYCS31-512-AC00EA 6300 PLN
SARBYCS31-512-AC00 SARBYCS011-252AC00 SARBYCS011-252AC02 SARBYCS31-652-AC02 SARBYCS31-652-AC00 SARBYCS31-612-AC02 SARBYCS31-612-AC00 SARBYCS31-522-AC02 SARBYCS31-522-AC00
Zestawy wzorców masy, klasa E2, Proof Line
Odważniki Odważniki kalibracyjne
These class E2 weight sets include aluminium (1 to 5 mg) or nickel silver (10 to 500 mg) or stainless steel (1 g and higher) weights.