Methyl hydroxyethylcellulose do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22069.0100
8.22069.0500
8.22069.0100EA
239
PLN
8.22069.0100
8.22069.0500
Methyl hydroxyethylcellulose do syntezy, Sigma-Aldrich®
Methyl hydroxyethylcellulose
Numer MDL:
MFCD00147597 Numer CAS: 9032-42-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | Soluble (20 °C) |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Density | 1.28 - 1.30 g/cm3 (20 °C) |
pH | (10 g/l, H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point |
|
Active assay | ≥ 92% (m) |
Identity (IR) | Conforms |
Storage temperature | +15...+25 °C |