Drukuj
Próbniki jednorazowe, ZoneDispo
Dostawca: BURKLE
5393-4420 5393-4430 5393-4421 5393-4431
300-0212EA 1260 PLN
300-0212 300-0243 300-0213 300-0244
Próbniki jednorazowe, ZoneDispo
Próbniki Próbniki jednorazowe
Disposable ZoneDispo samplers for pourable bulk goods up to 2 mm particle size.
  • Three openings of Ø 11 mm