Drukuj
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20970.0025 8.20970.0100
8.20970.0025EA 171 PLN
8.20970.0025 8.20970.0100
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride do syntezy, Sigma-Aldrich®
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formuła: C₂₄H₈O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006916
Numer CAS: 128-69-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-905-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0,87 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C
Molar Mass 392.33 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Flash Point 400 °C
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 300 kg/m3
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C