Drukuj
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14785.0025 8.14785.0100
8.14785.0025EA 0 PLN
8.14785.0025 8.14785.0100
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formuła: C₇H₁₃BrO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055235
Numer CAS: 51368-55-9
Numer WE (dawny EINECS): 257-158-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility Insoluble (20 °C)
Molar Mass 209.08 g/mol
Boiling Point 170 °C
Flash Point 63 °C
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Flash point 63 °C
Assay (GC, area%) ≥ 98% (a/a)
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Passes test