Drukuj
Inkubatory chłodzone, seria HettCube
Dostawca: Hettich
62005 64005 66005
390-0971EA 36840 PLN
390-0971 390-0973 390-0975
Inkubatory chłodzone, seria HettCube
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
The HettCube range of cooled incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN 1.4301). Units only heat and cool as necessary, ensuring lower power consumption, operating costs and environmental impact. At an operating temperature of 37 °C the units consume less than 0,05 kWh. The fan is located outside the usable space, so there is a low air flow inside the chamber and a low noise level.
  • Sterowanie mikroprocesorowe z funkcjami programu, temperatury można ustawić z dokładnością do 0,1 ° C
  • Delikatny przepływ powietrza i skuteczna izolacja powodują równomierny rozkład temperatury
  • Mały rozmiar zaledwie 0,6 m² dla wszystkich modeli
  • Mechanizm blokujący drzwi jednocześnie blokuje drzwi i panel sterowania, aby zapobiec nieumyślnym zmianom parametrów
  • Jednostki mogą pracować w temperaturze 1K powyżej stabilnej temperatury otoczenia, dzięki czemu inkubator może być używany bez chłodzenia tam, gdzie to możliwe, w celu oszczędzania zasobów
  • Alarmy akustyczne i wizualne oraz bezpotencjałowe wyjście alarmowe
  • Tacki HTS (jeden rozmiar pasuje do wszystkich modeli inkubatorów) biegną na szynach teleskopowych, co umożliwia ich wyciągnięcie do 70%, dzięki czemu próbki z tylnych rogów są łatwo dostępne
  • Wszystkie modele mają urządzenie zabezpieczające przed temperaturą klasy 3.1, które chroni próbki i inkubator
Temperatura jest utrzymywana przez promieniowanie cieplne, zapobiegając tworzeniu się hotspotów i wysychaniu hodowli. Warunki wewnątrz inkubatora są takie same we wszystkich punktach. Przyjazna dla środowiska izolacja z pianki wodnej wraz z delikatnym systemem cyrkulacji powietrza sprawia, że drzwi wewnętrzne stają się niepotrzebne. Drzwi zamykają się automatycznie, gdy są otwarte pod kątem mniejszym niż 90°, zawiasy drzwiowe mogą z łatwością zostać przesunięte z jednej strony inkubatora na drugą, jeśli jest to wymagane. Modele 400 R i 600 R mają kółka umożliwiające ruch, po ustawieniu można je wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z tackami (HettCube200 R: 1 standardowa taca + 1 taca HTS, HettCube400 R: 2 standardowe tacki + 1 taca HTS, HettCube600 R: 3 tace standardowe + 1 tacka HTS), certyfikat testowy Hettich w temperaturze 37 ° C. Opcje i akcesoria są dostępne na żądanie w celu uzyskania szczegółów, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.