Drukuj
Pierścienie nalewowe do kwadratowych butelek laboratoryjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292511904 292512806
SCOT292511904EA 3 PLN
SCOT292511904 SCOT292512806
Pierścienie nalewowe do kwadratowych butelek laboratoryjnych, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
PP, blue.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Autoclavable