Materiał sypki, Hydromatrix
Dostawca: VARIAN
198003
198004
VARI198003EA
1950
PLN
VARI198003
VARI198004
Materiał sypki, Hydromatrix
Sorbenty chromatograficzne
Sorbenty do SPE
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.