Drukuj
Palniki, Teclu
Dostawca: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
VL01262DE VL01262DP
JUCHVL01262DEEA 0 PLN
JUCHVL01262DE JUCHVL01262DP
Palniki, Teclu
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Teclu burners with needle valve.
Height: 150 mm
Weight: 325 g