Drukuj
Grzebienie do pomiaru grubości mokrej warstwy
Dostawca: Industrial Physics
LD2030 LD2020 LD2022
SIMELD2030EA 104 PLN
SIMELD2030 SIMELD2020 SIMELD2022
Grzebienie do pomiaru grubości mokrej warstwy
Mierniki grubości powłok
Plastic (or aluminium) thickness combs to be used as a record of wet film thickness measurements, in 30 steps.