Drukuj
Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności, AiroSensor
Dostawca: SenseAnywhere
0630125977330 0630125977347 0630125977354 0630125977361 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 2370 PLN
620-2402 620-2404 620-2403 620-2405 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności, AiroSensor
Rejestratory danych
AiroSensor to nowej generacji, bezprzewodowy rejestrator o niskim poborze prądu podłączony do chmury. Zbiera dokładne pomiary temperatury i wilgotności w programowalnych predefiniowanych odstępach czasu i wysyła je do bazy danych w chmurze. Zebrane pomiary są przechowywane i dostępne na koncie internetowym przez 5 lat. Do użytku stacjonarnego lub transportu.
  • Kompaktowy i wytrzymały: spawana ultradźwiękowo obudowa PC- ABS, wodoodporna (IP 67 ), wymiarynieco ponad 2x3x4 cm
  • Możliwość bezpośredniego montażu w lodówce bądź zamrażarce (brak jakiegokolwiek okablowania)
  • Zasięg do 600 metrów
  • Urządzenie nie wymaga konserwacji, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, zakupu komputera, przygotowywania kopii zapasowych, uaktualnień; dane są dotąpne na koncie internetowym z każdego urządzenia z dostępem do internetu
  • Brak przycisków, i przełączników, w pełni kontrolowane z 'chmury'
  • Dostarcza ponad milion pomiarów na wbudowanej baterii
  • Urządzenie typu 'plug and play': użytkownik łączy punkt dotępu ze swoją siecią i instaluje AiroSensor w przestrzeni, którą chce monitorować
  • Zeskanowanie kodu QR daje możliwość uruchomienia interaktywnego wyświetlacza AirSensor na smartfonie lub tablecie
  • Żywotność baterii - do 10 lat przy założeniu, że odstępy między pomiarami wynoszą 5 minut
Aplikacje: łańcuch chłodniczy (przestrzeganie dobrej praktyki dystrybucyjnej i założeń HACCP), monitoring temperatury i wilogotności podczas przechowywania i dystrybucji produktów, poprzez użycia AiroSensor, zdalne monitorowanie chłodziarki, zamrażarki w magazynach, sklepach i podczas transportu.
Jak to działa:
AiroSensor łączy się poprzez punkt dostępowy (zasięg do 600 m)
Rejestrator automatycznie wykrywa punkt dostępowy (bez roamingu, bez konieczności sparowania lub konfiguracji)
Punkt dostępowy przekazuje (nie przechowuje) wiadomość z rejestratora do bazy danych w 'chmurze'
Baza bezpiecznie przechowuje wiadomości i powiadamia, że wiadomość została odebrana
Rejestrator odbiera odpowiedź z bazy danych i usuwa wiadomość ze swojej pamięci
Tylko właściciel rejestratora może uzyskać dostęp do danych za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do internetu
Oprogramowanie w 'chmurze' zapewnia integralność sieci, monitorowania i alarmowania
Zestaw startowy zawiera wszystko czego potrzebujesz aby rozpocząć monitorowanie. Twoja sieć może być łatwo rozszerzona poprzez zakup dodatkowych AiroSensors.
Note: AiroSensors can only be activated with Credits. 1 Credit is a 1 year subscription for 1 data logger. Motion detection has 3-axis, sensitivity 0 to 16 g, sensitivity remotely programmable.
* RTLS= system do namierzania/wyświetlania położenia urządzenia w czasie rzeczywistym
Certyfikaty: EN 12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.