Drukuj
Okrągły zbiornik procesowy
Dostawca: Entegris
ENTEE14-35-01-0215EA 0 PLN
ENTEE14-35-01-0215
Okrągły zbiornik procesowy
Zbiorniki Pojemniki cylindryczne
Injection molded round tank, in PFA material.
  • Tanks should be properly supported in heated applications
  • Maximum recommended temperature limit for PFA tanks is 180 °C