Drukuj
Mierniki pH/mV/°C, ręczne, FiveGo™ F2
Dostawca: Mettler - Toledo
30266946 30266889 30266882 30266881
662-2007EA 1910 PLN
662-2007 662-2008 662-2009 662-2010
Mierniki pH/mV/°C, ręczne, FiveGo™ F2
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
These portable meters provide high quality pH/mV measurements with the simple click of a button. The robust and waterproof design makes the FiveGo instruments the perfect companion to get reliable measurement data even in harsh conditions. Ideal for mobile applications in the laboratory, at-line, or outdoors.
  • Large, well structured display, intuitive button arrangement and simple menu
  • Ergonomic design makes it comfortable to work with
  • Foldable foot stand provides optimal viewing while situated on a lab bench
  • IP 67 waterproof protection enables the FiveGo
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ F2
Environmentally Preferable
Zakres pomiaru pH 0,00 - 14,00
Rozdzielczość pomiaru pH 0,01
Dokładność pH ±0,01
Kalibracja pH 3 points (4 pre-defined buffer groups)
Zakres pomiaru mV ±1999
Rozdzielczość pomiaru mV 1
Dokładność mV ±1
Zakres temperatury 0...+100 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1 °C
Dokładność pomiaru ±0,5 °C
Kompensacja temperatury ATC & MTC
Wyświetlacz 3,1" segmented LCD
Zasilanie 4× AAA batteries
Klasa ochrony IP 67
Możliwość rejestrowania danych 200 measurements
Przyłącza BNC, Cinch, NTC 30 kΩ
W×D×H 188×77×33 mm
Weight 0,26 kg