VWR® incubating/refrigerating 5000I/5000IR orbital shakers are designed for a variety of shaking and incubating applications, such as cell culture, solubility studies, bacterial suspensions and extraction procedures. Large capacity platform holds up to 22,7 kg. Variable speed, microprocessor control provides consistent, uniform mixing action. Microprocessor will display last set point and will restart if power is interrupted. Ramping feature slowly increases speed to set point for added safety. The Accu-drive shaking system delivers exceptional speed control, accuracy, safety and durability. System continuously monitors shaking speed and will maintain set point even under changing loads. Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹), below 100 rpm, ±1 rpm.
- Trzy niezależne wyświetlacze LED pokazują prędkość, temperaturę i czas
- Zintegrowany zegar - 1 s do 160 h pokazuje jaki czas upłynął lub odlicza ustawiony czas; automatyczne wyłączenie i alarm dźwiękowy sygnalizujący zakończenie programu
- Mikroprocesorowy kontroler temperatury PID utrzymuje dokładną temperaturę od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C (5000I) lub od 15°C poniżej temp. otoczenia (5000IR); temperatura regulowana z dokładnością do 1°C; urządzenie przypomina ostatnią ustawioną temperaturę, nawet gdy zostało wyłączone i zrestartuje się po awarii zasilania
- System wymuszonej wentylacji Opti-Flow zapewnia wyjątkową jednorodność
- Ochrona przed przeładowaniem - sygnały wizualne i dźwiękowe uaktywniają się, gdy system wykryje blokadę bądź przeładowanie tacki.Pokrywa z poliwęglanu pozwala na obserwację próbki bez zmiany temperatury wewnątrz komory. Po otwarciu pokrywy następuje automatyczne odcięcie obwodu, które zatrzymuje wytrząsanie aby ochronić operatora
- Można stosować te same akcesoria co w wytrząsarkach VWR
Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Powerful triple-eccentric drive and brushless motor is designed for continuous use and is able to handle heavy loads. Spill resistant design protects internal components from accidental spills and leaks. Removable tray design allows chamber to be cleaned easily. Opti-Flow forced ventilation system uses twin induction fans (5000I) or one large, fan (5000IR) and air deflectors to deliver exceptional temperature uniformity and stability. Over-temperature sensor will shut down unit and activate audible and visual alarms if temperature deviates ±1 °C from set point. Speed calibration mode enables user to automatically recalibrate speed display. Temperature calibration mode allows user to calibrate unit to an external temperature device and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Dodatkowe informacje: Informacje o dostawie: Dostarczane z matą antyposlizgową, która pasuje do uniwerslanej platformy (444-0967) oraz z odpinanym kablem zasilającym 2340 mm Pozostałe akcesoria muszą być zamawiane oddzielnie.