Drukuj
Zlewki, Philips, szkło borokrzemianowe
Dostawca: Kavalier
632411006500_U 632411006940 632411006500
KAVA632411006500_UEA 0 PLN
KAVA632411006500_U KAVA632411006940 KAVA632411006500
Zlewki, Philips, szkło borokrzemianowe
Zlewki
Szkło borokrzemianowe, klasa 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z wylewem.