Avantor® ACE® C4-300, kolumny HPLC, 10 µm
Dostawca: Avantor
ACE-233-0510EA
0
PLN
ACE-233-0510
ACE-233-0520
ACE-233-0546
ACE-233-1010
ACE-233-1020
ACE-233-1220
ACE-233-1510
ACE-233-1520
ACE-233-2510
ACE-233-2520
ACE-233-7520
ACE-233-0110GD
ACE-233-7530
Avantor® ACE® C4-300, kolumny HPLC, 10 µm
Kolumny chromatograficzne
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable | |||
Obciążenie węglem | 2,6% | 2,6% | |
Zakończone | Yes | Tak | |
Maks. ciśnienie | 275 bar | ||
Zakres pomiaru pH | 2 - 8 | 2 - 8 | |
Powierzchnia | 100 m²/g | 100 m²/g | |
Kod USP | L26 | L26 |