Drukuj
Końcówki do pipet, FlexiBulk, Optifit
Dostawca: Sartorius
LH-B790204 LH-B790354 LH-B791004 LH-B791024 LH-B791204
613-3887EA 194 PLN
613-3887 613-3888 613-3889 613-3890 613-3891
Końcówki do pipet, FlexiBulk, Optifit
Końcówki do pipet
Koncepcja FlexiBulk łączy niski koszt końcówek zbiorczych z oszczędnością miejsca, poprawiając użyteczność i zapewniając czystość końcówki.
  • Zmniejsza do 40% objętości opakowania; redukuje odpady opakowaniowe o prawie 50%
  • Oszczędza czas i wysiłek: Dobrze zorganizowane opakowanie FlexiBulk sprawia, że zbieranie końcówek jest szybsze i wygodniejsze
  • Końcówki są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i endotoksyn
  • Końcówki są produkowane w warunkach czystości klasy ISO 8
  • Pokrywa zapewnia hermetyczne uszczelnienie podczas transportu i przechowywania, co zapewnia bezpieczną czystość
  • Pokrywa jest łatwa do zamknięcia między zastosowaniami, aby chronić końcówki przed kurzem
FlexiBulk jest niewielkich rozmiarów i wykonany z trwałego materiału PET (politereftalanu etylenu), który może być używany i układany w stosy w taki sposób - bez potrzeby stosowania zewnętrznego pudełka kartonowego. Uporządkowane rozmieszczenie końcówek pozwala pakietom końcówek FlexiBulk być około 40% mniejszymi niż konwencjonalne kartony z końcówkami zbiorczymi, gdzie końcówki są pakowane w losowej kolejności.
Certyfikaty: Zgodność z normami jakości ISO 9001, ISO 14001 i ISO 13485.